Merck
BDPH9BCDDDF9
Bide Pharmatech
2-Fluoro-3-isobutoxy-4-methoxyphenylboronic acid
Synonym(e):
2-fluoro-3-isobutoxy-4-methoxyphenylboronic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H16O4F1B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.06
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDDDF9 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H16BFO4/c1-7(2)6-17-11-9(16-3)5-4-8(10(11)13)12(14)15/h4-5,7,14-15H,6H2,1-3H3
Inchi Key
CVTXHALYOKFYGH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)