Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDDEE5 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-11-9(13)7-5-3-2-4-6(7)8(12)10-11/h2-5H,1H3,(H,10,12)
Inchi Key
RDVYNYHUUGFVQN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methyl-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?