Fortfahren mit
BDPH9BCDE263
Bide Pharmatech
7-Methoxy-1,1-dimethyl-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
Synonym(e):
7-methoxy-1,1-dimethyl-3,4-dihydro-2(1H)-naphthalenone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H16O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.27
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDE263 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H16O2/c1-13(2)11-8-10(15-3)6-4-9(11)5-7-12(13)14/h4,6,8H,5,7H2,1-3H3
Inchi Key
XKNWKUDWLZEPBU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)