Merck
BDPH9BCDE344
Bide Pharmatech
4-Chloro-1-methyl-6-(methylthio)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-amine
Synonym(e):
4-chloro-1-methyl-6-(methylthio)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H8N5Cl1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.69
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDE344 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H8ClN5S/c1-13-6-3(5(9)12-13)4(8)10-7(11-6)14-2/h1-2H3,(H2,9,12)
Inchi Key
XRYHDBQSKAIUPN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)