Merck
BDPH9BCDE80A
Bide Pharmatech
3-(2-Methoxyethoxy)benzoic acid
Synonym(e):
3-(2-methoxyethoxy)benzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H12O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.2
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDE80A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H12O4/c1-13-5-6-14-9-4-2-3-8(7-9)10(11)12/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
ZDBKQHIFUZABMJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(2-Methoxyethoxy)benzoic acid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)