Das Produkt BDPH9BCDE8AC wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C18H22O6/c1-21-13-7-11(8-14(22-2)17(13)19)5-6-12-9-15(23-3)18(20)16(10-12)24-4/h7-10,19-20H,5-6H2,1-4H3
Inchi Key
HQXQRZVYMHCSMN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,4'-(Ethane-1,2-diyl)bis(2,6-dimethoxyphenol)
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
