Merck
BDPH9BCDE900
Bide Pharmatech
2-(Difluoromethoxy)-4-methoxyaniline
Synonym(e):
2-(difluoromethoxy)-4-methoxyaniline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H9O2N1F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.16
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDE900 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H9F2NO2/c1-12-5-2-3-6(11)7(4-5)13-8(9)10/h2-4,8H,11H2,1H3
Inchi Key
JBRKJFJFBBRGLJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)