Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCDEC21

Bide Pharmatech

2-(Octyldisulfanyl)ethyl acrylate

Synonym(e):

2-(octyldisulfaneyl)ethyl acrylate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C13H24O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.46
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDEC21 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C13H24O2S2/c1-3-5-6-7-8-9-11-16-17-12-10-15-13(14)4-2/h4H,2-3,5-12H2,1H3

Inchi Key

MKXBNKDJOPAHIG-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under 2-(Octyldisulfanyl)ethyl acrylate




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen