Merck
BDPH9BCDEC60
Bide Pharmatech
4-Chlorobenzo[c][1,2,5]thiadiazol-5-amine
Synonym(e):
4-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-5-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4N3Cl1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.64
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDEC60 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H4ClN3S/c7-5-3(8)1-2-4-6(5)10-11-9-4/h1-2H,8H2
Inchi Key
RAFNDUBDHJMEDU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)