Merck
BDPH9BCDED7B
Bide Pharmatech
2-Chloro-N-methyl-N-(1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)acetamide
Synonym(e):
2-chloro-N-methyl-N-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)acetamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H16O1N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.73
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDED7B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H16ClNO/c1-15(13(16)9-14)12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-3,5,7,12H,4,6,8-9H2,1H3
Inchi Key
FLTYMFJRZLOGIY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)