Merck
BDPH9BCDEF83
Bide Pharmatech
4-((1H-Benzo[d]imidazol-1-yl)methyl)aniline
Synonym(e):
4-(1H-benzimidazol-1-ylmethyl)phenylamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H13N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.28
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C14H13N3/c15-12-7-5-11(6-8-12)9-17-10-16-13-3-1-2-4-14(13)17/h1-8,10H,9,15H2
Inchi Key
NONUWTMEUPNZCI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)