Merck
BDPH9BCDEFE2
Bide Pharmatech
1-(4-Chlorophenyl)-N-methylmethanamine
Synonym(e):
(4-chlorophenyl)-N-methylmethanamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H10N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.63
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H10ClN/c1-10-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5,10H,6H2,1H3
Inchi Key
LMBUJNXYGGNSAH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid / Colour: Colorless - Yellow
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)