Merck
BDPH9BCDEFE8
Bide Pharmatech
2-Chloro-5-(prop-1-en-2-yl)thiophene
Synonym(e):
2-chloro-5-isopropenylthiophene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H7Cl1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.65
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDEFE8 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H7ClS/c1-5(2)6-3-4-7(8)9-6/h3-4H,1H2,2H3
Inchi Key
IUFGDQVHPWPKKZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)