Fortfahren mit
BDPH9BCDF29D
Bide Pharmatech
(2-Methoxy-4,6-dimethylphenyl)methanol
Synonym(e):
(2-methoxy-4,6-dimethylphenyl)methanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.22
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDF29D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H14O2/c1-7-4-8(2)9(6-11)10(5-7)12-3/h4-5,11H,6H2,1-3H3
Inchi Key
RAZUVCLTCJHSSV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)