Merck
BDPH9BCDF672
Bide Pharmatech
DBCO-PEG4-triethoxysilane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C39H57O10N3Si1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
755.98
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDF672 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C39H57N3O10Si/c1-4-50-53(51-5-2,52-6-3)31-11-21-40-38(44)20-23-46-25-27-48-29-30-49-28-26-47-24-22-41-37(43)18-19-39(45)42-32-35-14-8-7-12-33(35)16-17-34-13-9-10-15-36(34)42/h7-10,12-15H,4-6,11,18-32H2,1-3H3,(H,40,44)(H,41,43)
Inchi Key
BVPATRYMIHMPFW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DBCO-PEG4-triethoxysilane
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)