Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCDF972 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C18H14BrN/c19-15-11-13-18(14-12-15)20(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-14H
Inchi Key
SQTLUXJWUCHKMT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Melting Point
108-112C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (4-Bromophenyl)diphenylamine
hstatements
pcodes
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
