Fortfahren mit
BDPH9BCDFA5F
Bide Pharmatech
Ethyl N-Boc-2-thiomorpholinecarboxylate
Synonym(e):
4-tert-butyl 2-ethyl 2,4-thiomorpholinedicarboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H21O4N1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.37
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFA5F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H21NO4S/c1-5-16-10(14)9-8-13(6-7-18-9)11(15)17-12(2,3)4/h9H,5-8H2,1-4H3
Inchi Key
AULIHHKCGONFAV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)