Merck
BDPH9BCDFAD0
Bide Pharmatech
3-Bromo-5-chloroquinoline
Synonym(e):
3-bromo-5-chloroquinoline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H5N1Cl1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.5
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFAD0 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H5BrClN/c10-6-4-7-8(11)2-1-3-9(7)12-5-6/h1-5H
Inchi Key
DNPKBKRTVUSVRU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Bromo-5-chloroquinoline
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)