Fortfahren mit
BDPH9BCDFEB2
Bide Pharmatech
4-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid
Synonym(e):
4-(1,1-difluoroethyl)benzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H8O2F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.16
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCDFEB2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-9(10,11)7-4-2-6(3-5-7)8(12)13/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
JYOQPEQDJAOTAU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)