Merck
BDPH9BCDFEB3
Bide Pharmatech
5-(2-Hydroxyethyl)-4-methyl-3-(2,4,6-trimethylbenzyl)thiazol-3-ium chloride
Synonym(e):
5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-3-(2,4,6-trimethylbenzyl)thiazol-3-ium chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Das Produkt BDPH9BCDFEB3 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C16H22NOS.ClH/c1-11-7-12(2)15(13(3)8-11)9-17-10-19-16(5-6-18)14(17)4;/h7-8,10,18H,5-6,9H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Inchi Key
IALGJXKGQMVVHY-UHFFFAOYSA-M
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)