Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCE02F0

Bide Pharmatech

Methyl 3,5-difluoro-4-formylbenzoate

Synonym(e):

methyl 3,5-difluoro-4-formylbenzoate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C9H6O3F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.14
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCE02F0 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Purity

97%

Inchi Code

1S/C9H6F2O3/c1-14-9(13)5-2-7(10)6(4-12)8(11)3-5/h2-4H,1H3

Inchi Key

KZCMSWUXFXYAIJ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Pale-yellow to Yellow-brown Solid



Still not finding the right product?


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen