Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCE09D5

Bide Pharmatech

((Phenylphosphanediyl)bis(2,1-phenylene))bis(diphenylphosphane)

Synonym(e):

((phenylphosphanediyl)bis(2,1-phenylene))bis(diphenylphosphane)

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C42H33P3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
630.65
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCE09D5 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Purity

95%

Inchi Code

1S/C42H33P3/c1-6-20-34(21-7-1)43(35-22-8-2-9-23-35)39-30-16-18-32-41(39)45(38-28-14-5-15-29-38)42-33-19-17-31-40(42)44(36-24-10-3-11-25-36)37-26-12-4-13-27-37/h1-33H

Inchi Key

ISBBNYHOCIARJD-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals



Still not finding the right product?



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen