Merck
BDPH9BCE0D3C
Bide Pharmatech
1-(4-Chlorobenzyl)pyrrolidin-3-ol
Synonym(e):
1-(4-chlorobenzyl)-3-pyrrolidinol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H14O1N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.69
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCE0D3C wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H14ClNO/c12-10-3-1-9(2-4-10)7-13-6-5-11(14)8-13/h1-4,11,14H,5-8H2
Inchi Key
NVBPYTSZAGPUJC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(4-Chlorobenzyl)pyrrolidin-3-ol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)