Merck
BDPH9BCE0DED
Bide Pharmatech
6-Hydroxy-8-methylquinolin-2(1H)-one
Synonym(e):
6-hydroxy-8-methyl-2(1H)-quinolinone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H9O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.19
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-6-4-8(12)5-7-2-3-9(13)11-10(6)7/h2-5,12H,1H3,(H,11,13)
Inchi Key
XKIKBJPZUYXYOL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)