Merck
BDPH9BCE0F72
Bide Pharmatech
1-(Isoquinolin-1-yl)ethanone
Synonym(e):
1-(1-isoquinolinyl)ethanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H9O1N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.2
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCE0F72 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H9NO/c1-8(13)11-10-5-3-2-4-9(10)6-7-12-11/h2-7H,1H3
Inchi Key
UBOQZJCKVLWPLH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(Isoquinolin-1-yl)ethanone
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)