Merck
BDPH9BCE1BEA
Bide Pharmatech
2-(2,3-Dichlorophenyl)propanoic acid
Synonym(e):
2-(2,3-dichlorophenyl)propanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H8O2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.07
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCE1BEA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H8Cl2O2/c1-5(9(12)13)6-3-2-4-7(10)8(6)11/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
IJTIXYUWVKWMPA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)