Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCE1DCC wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C15H14FNO/c1-17-9-12(10-5-7-11(16)8-6-10)15-13(17)3-2-4-14(15)18/h5-9H,2-4H2,1H3
Inchi Key
SGTZWOFSCAAJCD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-6,7-dihydro-1H-indol-4(5H)-one
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
