Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCE1EAE

Bide Pharmatech

2-Methyl-5-chloro-6-benzoxazolamine

Synonym(e):

5-chloro-2-methyl-1,3-benzoxazol-6-amine

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

GrĂ¶ĂŸe auswĂ€hlen

Ansicht Àndern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C8H7O1N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.61
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCE1EAE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C8H7ClN2O/c1-4-11-7-2-5(9)6(10)3-8(7)12-4/h2-3H,10H2,1H3

Inchi Key

VZICVFYCZDSEFK-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Yellow to Brown to Black Solid



Still not finding the right product?


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kĂŒrzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen