Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCE1F91

Bide Pharmatech

(9H-Fluoren-9-yl)methyl (piperidin-4-ylmethyl)carbamate hydrochloride

Synonym(e):

9H-fluoren-9-ylmethyl 4-piperidinylmethylcarbamate hydrochloride

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C21H25O2N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.89
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C21H24N2O2.ClH/c24-21(23-13-15-9-11-22-12-10-15)25-14-20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20;/h1-8,15,20,22H,9-14H2,(H,23,24);1H

Inchi Key

VLBVRKBJLLWDNL-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

96%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid



Still not finding the right product?



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen