Merck
BDPH9C01E5CD
Bide Pharmatech
(4S,5R)-2-(6-Cyclopropylpyridin-2-yl)-4,5-diphenyl-4,5-dihydrooxazole
Synonym(e):
(4S,5R)-2-(6-cyclopropylpyridin-2-yl)-4,5-diphenyl-4,5-dihydrooxazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C23H20O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.42
MDL number:
Das Produkt BDPH9C01E5CD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C23H20N2O/c1-3-8-17(9-4-1)21-22(18-10-5-2-6-11-18)26-23(25-21)20-13-7-12-19(24-20)16-14-15-16/h1-13,16,21-22H,14-15H2/t21-,22+/m0/s1
Inchi Key
GJFIGMWTXXEXPF-FCHUYYIVSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)