Merck
BDPH9C01E70E
Bide Pharmatech
(S)-3-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)propan-1-ol
Synonym(e):
3-[(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-1-propanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H16O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.21
MDL number:
Das Produkt BDPH9C01E70E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H16O3/c1-8(2)10-6-7(11-8)4-3-5-9/h7,9H,3-6H2,1-2H3/t7-/m0/s1
Inchi Key
BSLDYXOPGSOQGZ-ZETCQYMHSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)