Fortfahren mit
BDPH9C01E7F2
Bide Pharmatech
Methyl 2,5-difluoro-4-hydroxybenzoate
Synonym(e):
methyl 2,5-difluoro-4-hydroxybenzoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H6O3F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.13
MDL number:
Das Produkt BDPH9C01E7F2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H6F2O3/c1-13-8(12)4-2-6(10)7(11)3-5(4)9/h2-3,11H,1H3
Inchi Key
SPHLVIQACXKCQG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)