Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9C01EA43

Bide Pharmatech

6-Methyl-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one

Synonym(e):

6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-one

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C7H6O1N2S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.2
MDL number:
Das Produkt BDPH9C01EA43 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C7H6N2OS/c1-4-2-5-6(10)8-3-9-7(5)11-4/h2-3H,1H3,(H,8,9,10)

Inchi Key

IXBCLHWYSXPUJS-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Pale-yellow to Yellow-brown Solid



Still not finding the right product?


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen