Merck
BDPH9C01EB87
Bide Pharmatech
O-(4-Iodobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Synonym(e):
O-(4-iodobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H9O1N1Cl1I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.51
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H8INO.ClH/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-10-9;/h1-4H,5,9H2;1H
Inchi Key
QKTGWFUBZHRJRK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)