Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9C01EC22

Bide Pharmatech

tert-Butyl rel-(1R,5S,6s)-6-formyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate

Synonym(e):

tert-butyl (1R,5S)-6-formyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C11H17O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.26
MDL number:
Das Produkt BDPH9C01EC22 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C11H17NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-4-7-8(5-12)9(7)6-13/h6-9H,4-5H2,1-3H3/t7-,8+,9-

Inchi Key

NZZFUILVSGRYMR-AYMMMOKOSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid



Still not finding the right product?



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen