Fortfahren mit
BDPH9C01EDD9
Bide Pharmatech
(R)-Octahydropyrazino[2,1-c][1,4]oxazine
Synonym(e):
(9aR)-octahydropyrazino[2,1-c][1,4]oxazine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H14O1N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.2
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H14N2O/c1-2-9-3-4-10-6-7(9)5-8-1/h7-8H,1-6H2/t7-/m1/s1
Inchi Key
ZWNWCROZSHWHSF-SSDOTTSWSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)