Merck
BDPH9C01EF69
Bide Pharmatech
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Synonym(e):
3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H4O1F4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.1
MDL number:
Das Produkt BDPH9C01EF69 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H4F4O/c8-6-3-4(12)1-2-5(6)7(9,10)11/h1-3,12H
Inchi Key
XTLJKHBPNDOAGE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)