Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9C01F407

Bide Pharmatech

(S)-Morpholine-3-carboxylic acid hydrochloride

Synonym(e):

(3S)-3-morpholinecarboxylic acid hydrochloride

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C5H10O3N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.59
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C5H9NO3.ClH/c7-5(8)4-3-9-2-1-6-4;/h4,6H,1-3H2,(H,7,8);1H/t4-;/m0./s1

Inchi Key

CWSLARZELUGARZ-WCCKRBBISA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid



Still not finding the right product?


Sicherheitshinweise

Signalwort

Warning

Piktogramme

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen