Direkt zum Inhalt

BDPH9C01F9A7

Bide Pharmatech

(R)-2-(1-Aminoethyl)nicotinonitrile dihydrochloride

Synonym(e):

(R)-2-(1-aminoethyl)nicotinonitrile dihydrochloride

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C8H11N3Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.1
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C8H9N3.2ClH/c1-6(10)8-7(5-9)3-2-4-11-8;;/h2-4,6H,10H2,1H3;2*1H/t6-;;/m1../s1

Inchi Key

DZWVKGOYKLAUDO-QYCVXMPOSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid



Still not finding the right product?


Signalwort

Warning

Piktogramme

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen