Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9C01FC28

Bide Pharmatech

(1S)-6,6'-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-2,2',3,3'-tetrahydro-1,1'-spirobi[1H-indene]-7,7'-diol

Synonym(e):

6,6'-bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-2,2',3,3'-tetrahydro-1,1'-spirobi[indene]-7,7'-diol

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Das Produkt BDPH9C01FC28 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C33H20F12O2/c34-30(35,36)19-9-17(10-20(13-19)31(37,38)39)23-3-1-15-5-7-29(25(15)27(23)46)8-6-16-2-4-24(28(47)26(16)29)18-11-21(32(40,41)42)14-22(12-18)33(43,44)45/h1-4,9-14,46-47H,5-8H2

Inchi Key

FTEQZGBBSPOTTH-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8°C






Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen