Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9C01FEBE

Bide Pharmatech

(R)-N-((S)-1-(2-(Diphenylphosphanyl)phenyl)-2,2-dimethylpropyl)-N,2-dimethylpropane-2-sulfinamide

Synonym(e):

N-((S)-1-(2-(diphenylphosphaneyl)phenyl)-2,2-dimethylpropyl)-N,2-dimethylpropane-2-sulfinamide

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C28H36O1N1S1P1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
465.64
MDL number:
Das Produkt BDPH9C01FEBE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C28H36NOPS/c1-27(2,3)26(29(7)32(30)28(4,5)6)24-20-14-15-21-25(24)31(22-16-10-8-11-17-22)23-18-12-9-13-19-23/h8-21,26H,1-7H3/t26-,32?/m1/s1

Inchi Key

LSFXASOJFLAEOF-PSPFREQMSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid






Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen