Merck
BDPH9C01FFAE
Bide Pharmatech
Fmoc-Cys(Et)-OH
Synonym(e):
(2R)-3-(ethylsulfanyl)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}propanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C20H21O4N1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.46
MDL number:
Das Produkt BDPH9C01FFAE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C20H21NO4S/c1-2-26-12-18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,17-18H,2,11-12H2,1H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
Inchi Key
OUXUHWHQQLGDQE-SFHVURJKSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Cys(Et)-OH
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)