Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9C021997

Bide Pharmatech

(S)-2-Methoxypropan-1-amine hydrochloride

Synonym(e):

(2S)-2-methoxy-1-propanamine hydrochloride

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C4H12O1N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.6
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021997 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C4H11NO.ClH/c1-4(3-5)6-2;/h4H,3,5H2,1-2H3;1H/t4-;/m0./s1

Inchi Key

HDXPVDSGCDOOFU-WCCKRBBISA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid



Still not finding the right product?


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen