Merck
BDPH9C021E04
Bide Pharmatech
(Iminomethyl)-L-glutamic acid
Synonym(e):
(2S)-2-[(iminomethyl)amino]pentanedioic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H10O4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.16
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021E04 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H10N2O4/c7-3-8-4(6(11)12)1-2-5(9)10/h3-4H,1-2H2,(H2,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1
Inchi Key
NRXIKWMTVXPVEF-BYPYZUCNSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (Iminomethyl)-L-glutamic acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)