Merck
BDPH9C021E76
Bide Pharmatech
(1R,2R,4S)-2-((R)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,6-diphenylbicyclo[2.2.0]hexane-1,2,4,5-tetraol
Synonym(e):
(1R,2R,4S)-2-((R)-1,2-dihydroxyethyl)-3,6-diphenylbicyclo[2.2.0]hexane-1,2,4,5-tetraol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C20H22O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.39
MDL number:
Das Produkt BDPH9C021E76 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C20H22O6/c21-11-14(22)18(24)16(13-9-5-2-6-10-13)19(25)17(23)15(20(18,19)26)12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14-17,21-26H,11H2/t14-,15?,16?,17?,18+,19+,20+/m1/s1
Inchi Key
NFVLDMQCAATONL-GRHMMIEISA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)