Direkt zum Inhalt

BDPH9C022663

Bide Pharmatech

1-(4-Chlorobenzyl)-1H-pyrrole-2,5-dione

Synonym(e):

1-(4-chlorobenzyl)-1H-pyrrole-2,5-dione

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C11H8O2N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.64
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C11H8ClNO2/c12-9-3-1-8(2-4-9)7-13-10(14)5-6-11(13)15/h1-6H,7H2

Inchi Key

BPKNINBFRMHMQY-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid



Still not finding the right product?



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen