Merck
BDPH9C022CD2
Bide Pharmatech
4,4'-(Propane-2,2-diyl)dicyclohexanone
Synonym(e):
4,4'-(propane-2,2-diyl)dicyclohexanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C15H24O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.35
MDL number:
Das Produkt BDPH9C022CD2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C15H24O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h11-12H,3-10H2,1-2H3
Inchi Key
HAWVCXABNZBPED-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light yellow powder to crystal
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)