Direkt zum Inhalt

BDPH9C022D57

Bide Pharmatech

(R)-4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-5-phenylpentanoic acid

Synonym(e):

(4R)-4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-5-phenylpentanoic acid

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C16H23O4N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.36
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C16H23NO4/c1-16(2,3)21-15(20)17-13(9-10-14(18)19)11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t13-/m1/s1

Inchi Key

VPUKBWPBMROHJH-CYBMUJFWSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen