Merck
BDPH9C023A5A
Bide Pharmatech
Methyl hexa-2,4-dienoate
Synonym(e):
methyl (2E,4E)-2,4-hexadienoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.16
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H10O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H,1-2H3/b4-3+,6-5+
Inchi Key
KWKVAGQCDSHWFK-VNKDHWASSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl hexa-2,4-dienoate
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)