Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9C024111

Bide Pharmatech

2,4-Di-tert-butyl-6-chloro-1,3,5-triazine

Synonym(e):

2,4-di-tert-butyl-6-chloro-1,3,5-triazine

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C11H18N3Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.74
MDL number:
Das Produkt BDPH9C024111 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C11H18ClN3/c1-10(2,3)7-13-8(11(4,5)6)15-9(12)14-7/h1-6H3

Inchi Key

VQGDXNFMWSFZSX-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid



Still not finding the right product?


hstatements

signalword

Danger



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen